material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
4 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable, protein purification: suitable
L
124 mm (4.88 in.)
diam.
17.3 mm
filtration area
3 cm2
volume
4 mL
working volume
≤4 mL , 4 mL
pore size
100 kDa MWCO
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
El diseño vertical y la superficie de membrana disponible proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra (normalmente superior al 90 % de la disolución inicial diluida) y la capacidad de concentración de 80 veces. La polarización del soluto y el consiguiente ensuciamiento de la membrana se reducen al mínimo gracias al diseño vertical, y un bloqueo físico del filtro evita la centrifugación hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra.
El concentrado se recoge del depósito de muestras de la unidad de filtración utilizando un pipeteador, mientras que el ultrafiltrado se recoge en el tubo de centrífuga suministrado. La unidad puede centrifugarse en un rotor oscilante o en un rotor de ángulo fijo. Con su diseño de membrana vertical y bloqueo, los filtros Amicon® Ultra de 15 ml ofrecen la mayor recuperación con tiempos de centrifugado cortos.
Application
- Ultrafiltración con membrana Ultracel® de corte de peso molecular de 100 000 dalton.
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos.
- Purificación de los componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivo tisular o lisados celulares y eliminación de proteínas antes de la HPLC.
- Concentración de las proteínas diluidas o prepurificadas de los eluyentes de la columna.
- Desalación, cambio de disoluciones tampón y diálisis de proteínas.
- Exclusión por tamaño y fraccionamiento de proteínas.
Features and Benefits
- La membrana de celulosa regenerada Ultracel® con un NMWCO de 100 kDa proporciona una recuperación de retenido superior al 90 %.
- La membrana vertical reduce la polarización de la concentración para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de hasta 5 minutos).
- La membrana termosellada minimiza los extraíbles posteriores.
- Integridad probada al 100 % para un rendimiento fiable.
- Cómoda supervisión de la muestra con carcasa traslúcida y gradaciones de volumen.
- El acceso directo a la muestra con pipeta elimina la etapa de procesamiento para recuperar el concentrado.
- Factores de concentración elevada de 80 – 100 X.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 100 kDa