UFC701008
Filtro para centrífuga Centricon® Plus
MWCO 10 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Sinónimos:
Centrifuge concentrator
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
feature
holdup volume 75 μL
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
Centricon®
parameter
15-70 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
121 mm
diam.
6 cm
filtration area
19 cm2
pore size
10 kDa MWCO
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
General description
Application
- Concentración y desalado de los eluidos de la columna cromatográfica
- Concentración de anticuerpos monoclonales
- Concentración de proteínas o virus de los sobrenadantes de los cultivos
- Clarificación de homogeneizados de tejido y lisados celulares
- Cambio de tampón o diafiltración
Features and Benefits
- recuperación típica del 90 %
- Concentración X50 a X200
- Bajo volumen muerto
- La carcasa de polipropileno minimiza la adsorción
- Puede concentrar la mayoría de las disoluciones de 70 ml a 350 μl en solo 25 minutos
- Bloqueo automático que impide la centrifugación hasta sequedad
- Listo para usar. No se requiere montaje.
Physical form
Other Notes
Los clientes también vieron
Artículos
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.