Documentos clave
TX0278
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99% (GC), reagent
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número índice de la CE:
203-726-8
Ensayo:
≥99% (GC)
bp:
65-67 °C (lit.)
presión de vapor:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Tetrahidrofuran, Reagent
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
610 °F
lim. expl.
1.8-11.8 %
impurezas
≤0.05% Water (H2O)
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -21.5 °C
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup