TMTP01300
Membrana de filtración Isopore
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Isopore™
Millipore
Parámetros
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diámetro
13 mm
diám. del filtro
13 mm
grosor
20 μm
extraíbles gravimétricos
<1%
índice de refracción
n/D 1.6
Matriz
Isopore™
tamaño de poro
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
- Parasitología
- Quimiotaxis
- Bioensayos
- Citología
- Control del aire
- Análisis de microplásticos
Precaución
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13