SX0255
Acetato de sodio trihydrate
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
Ácido acético sodium salt trihydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
Formulario
solid
temp. de autoignición
1112 °F
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
58 °C
temperatura de transición
flash point >250 °C (anhydrous substance)
solubilidad
soluble 613 g/L
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Otras notas
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable