Documentos clave
STBMRFA64
Millipore
LÍQUIDO A
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
Sinónimos:
Líquido A
About This Item
Código UNSPSC:
41106214
NACRES:
NA.74
Agency
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nivel de calidad
descripción
For rinsing and dilution
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
envase
pack of 4 bottles
botella capacidad
1000 mL
bottle filling volume
600 mL
capacidad
1000 mL
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
idoneidad
nonselective for
Descripción general
El líquido A es un tampón de enjuague general que cumple lo especificado en la Farmacopea europea (EP) 2.6.1, la Farmacopea de Estados Unidos (USP) 71 y la Farmacopea japonesa (JP) 4.06. El producto es un líquido transparente incoloro con un pH de 7,1 ± 0,2 a 25°C. Puede conservarse a 2 - 25°C protegido de la luz durante 12 meses. Cada botella tiene un tapón de rosca con un cierre de membrana de goma que reduce al mínimo los riesgos de contaminación cruzada y que optimiza los procedimientos de desinfección.
Aplicación
El líquido A se utiliza para enjuagar las disoluciones acuosas durante los ensayos de esterilidad mediante filtración a través de membrana. También se utiliza para diluir sólidos solubles para la misma aplicación. Este producto se recomienda también como líquido de enjuague para la filtración a través de membrana de productos no estériles. Excelente para disolver o diluir muestras, reconstituir microorganismos comerciales o como un medio de transporte para los microorganismos.
Ensayos de esterilidad
Análisis de la biocarga
Envase
Paquete de 4 botellas, cada una con 600 ml de líquido A
Componentes
Tapón de rosca con membrana de goma
Medio de cultivo
Líquido A
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable