Documentos clave
ST1660
Sigma-Aldrich
Anti-MSLN Mouse mAb (1A10)
liquid, clone 1A10, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Mesothelin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A10, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MSLN(10232)
Descripción general
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the MSLN protein.
Recognizes the MSLN protein.
This Anti-MSLN Mouse mAb (1A10) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of MSLN.
Inmunógeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 464-564 human MSLN, expressed as a GST fusion protein
Aplicación
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Otras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable