ST1630
Anti-FGF8 Mouse mAb (2A10)
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Fibroblast Growth Factor 8
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A10, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
mouse, human, rat
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Fgf8(14179)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
PC-12 cells, Jurkat cells, HepG2 cells, NIH3T3 cells, Raw 264.7 cells
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable