Key Documents
SLHNM25
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HN, Filtro de jeringa de nailon de 0,45 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Quality Level
agency
suitable for EPA OTM-45
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
pore size
0.45 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HPF/Nailon
Descripción de los filtros de jeringa no estériles Millex® HPF
• HPF Millex contiene dos membranas diferentes: un prefiltro de fibra de vidrio graduado (10,0 a 0,7 µm) para eliminar las partículas más grandes y una membrana de filtración de 0,20 o 0,45 µm para la filtración fina
• Rendimiento significativamente mayor que el de los filtros convencionales sin medios de prefiltración, en especial cuando se filtran disoluciones cargadas de partículas
•Para uso manual o automático
•Carcasa de polietileno con pocos extraíbles
Disponibles en 3 tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (-------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Número de referencia acabado en NZ (---------NZ): El envase de 200 viene premontado en 8 tubos con 25 unidades cada tubo.
Aplicaciones:
Pruebas de disolución de fármacos, preparación automática de muestras, clarificación de disoluciones con concentraciones elevadas de partículas
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany