Merck
SCT138
Colorante lisosómico BioTracker NIR633
Live cell imaging dye for acidic cellular organelles such as lysosomes.
Sinónimos:
Live cell imaging probe
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Los lisosomas son orgánulos rodeados de membrana que contienen una serie de enzimas capaces de descomponer todo tipo de material biológico, como proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Los lisosomas actúan como el sistema digestivo de la célula, sirviendo tanto para degradar el material tomado del exterior de la célula como para digerir componentes obsoletos de la célula misma.
Los colorantes lisosómicos BioTracker son colorantes fluorescentes para la localización y morfología de lisosomas en imágenes en células vivas. Los colorantes se acumulan en el entorno de pH bajo de los lisosomas, lo que provoca una tinción lisosómica muy específica sin la necesidad de un paso de lavado.
El colorante lisosómico BioTracker NIR633 puede detectarse con el canal rojo Cy5. La fluorescencia depende de los cambios del pH del lisosoma.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 634 nm
Emisión: 659 nm
Application
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Colorante de orgánulos celulares ácidos como los lisosomas para imágenes de células vivas.
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Physical form
Líquido
Preparation Note
Conservar el colorante lisosómico BioTracker NIR633 a -20ºC. Proteger de la luz.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Analysis Note
Propiedades espectrales
Absorbancia: 634 nm
Emisión: 659 nm
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c