Merck
SCT030
Colorante BioTracker 575 Red Fe2+
Live cell imaging dye for iron (Fe2+) that localizes in golgi organelles.
Sinónimos:
Cellular iron detection, Live cell imaging probe, Live cell iron probe
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
El hierro (Fe2+) es un elemento esencial para la producción de sangre. Alrededor del 70 por ciento del hierro del organismo se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre, en la proteína llamada hemoglobina y en las células musculares, en la proteína denominada mioglobina. El hierro es un metal esencial para los organismos vivos, pero la desregulación de su homeostasis al nivel celular puede desencadenar estrés oxidativo o nitrosativo perjudicial y eventos de daño.
El colorante BioTracker 575 Red Fe2+ es una sonda fluorescente para la detección de hierro (II) en imágenes de células vivas. Esta sonda se localiza en el aparato de Golgi, y reacciona selectivamente con el Fe2+.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 540 nm
Emisión: 575 nm
Application
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Physical form
Liofilizada
Preparation Note
Conservar el colorante BioTracker 575 Red Fe2+ a -20°C, secar y proteger de la luz
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c