Key Documents
SCM310
Sigma-Aldrich
3dGRO® Medio de diferenciación cutánea
Sinónimos:
3dGRO Medium, Medium for Skin Differentiation, Skin Differentiation Medium
About This Item
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.81
form
liquid
packaging
pkg of 500 mL
technique(s)
cell differentiation: suitable
impurities
<2 EU/mL endotoxin
pH
7.0-7.6
osmolality
326-360 mOsm
General description
La piel humana contiene capas dérmicas y epidérmicas de células conectadas por proteínas ECM de la membrana basal. Las capas dérmicas contienen nervios, folículos pilosos, vasos sanguíneos y fibroblastos, etc. Las capas epidérmicas contienen el epitelio escamoso que consta de las capas basal, espinosa, granular y cornificada y actúa como barrera contra el medio ambiente externo, incluidos los patógenos y la infección. En la piel normal, los queratinocitos se replican en la capa basal/parabasal y se diferencian en las capas superiores. En la capa granular, los queratinocitos experimentan senescencia y se cornifican generando la capa cornificada. Los modelos organotípicos cutáneos en 3D se pueden generar mediante la diferenciación de los queratinocitos humanos primarios (PHK) utilizando plaquitas para cultivo transwell (Millicell). En breve, los PHK se siembran en un equivalente dérmico que consiste en colágeno de cola de rata y fibroblastos humanos. Todo el conjunto se cultiva hasta que la monocapa de PHK confluye y luego se eleva a la interfaz medio-aire durante 10 o más días. Los PHK luego se estratifican y se diferencian en epitelio escamoso diferenciado terminalmente. Recientemente la industria cosmética ha utilizado estos modelos de piel en 3D organotípicos como alternativa a los ensayos con animales.
El medio de diferenciación de la piel 3dGRO® es una formulación optimizada que propicia la diferenciación robusta de queratinocitos humanos mediante cultivos organotípicos en 3D durante la etapa de incubación medio-aire. El medio produce epitelio escamoso estratificado complejo que contiene poblaciones de células proliferantes (BrdU+) y cornificadas (filagrina+) en un plazo de 10 días. Los medios son completos y no requieren más enriquecimiento.
Application
Medios optimizados que propician la diferenciación robusta de queratinocitos humanos creando modelos cutáneos organotípicos en 3D que producen epitelio escamoso estratificado complejo.
Categoría de investigación:
Cultivos celulares
Quality
Aspecto: Líquido transparente/sin partículas
pH: 7,0−7,6
Osmolaridad: 326−360 mOsm
Esterilidad: Sin crecimiento
Micoplasmas: Negativo
Endotoxinas: <2 UE/ml
Funcional: correcto
Storage and Stability
El medio de diferenciación de la piel 3dGRO® debe conservarse a −20 °C. Después de descongelar, almacenar a 4°C y utilizar en 2 semanas.
Legal Information
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Protocolos
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.