Documentos clave
SCC429
Sigma-Aldrich
Línea celular de mieloma de plasmocitos ANBL-6
Sinónimos:
ANBL6
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
packaging
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
Quality Level
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
ANBL-6 es un modelo bien establecido del MM.3 En cultivo, la proliferación de células ANBL-6 depende de la IL-6, un componente fundamental del microentorno de la médula ósea que propicia el crecimiento tumoral.2 El análisis transcriptómico de las células ANBL-6 demostró una gran correlación con las firmas genéticas de los tumores MM primarios.2 Las células ANBL-6 se alojan en los tejidos hematopoyéticos en un modelo de ratón, con un fenotipo de crecimiento característico de la forma latente (indolente) más que agresiva del MM.2 Aunque derivado de sangre periférica, el ANBL-6 evoca muchos de los fenotipos asociados con tumores primarios de células plasmáticas en la médula ósea. ANBL-6 es un modelo celular muy representativo del mieloma múltiple.
Application
  • Cada vial contiene > 1X106 células viables.
  • Se probó que las células eran negativas para enfermedades infecciosas según un panel Human Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Mediante evaluación con el panel Contamination Clear de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen humano y negativas para la contaminación interespecífica de ratón, rata, hámster chino, hámster sirio dorado y primate no humano (NHP).
  • Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas.
El mieloma múltiple (MM) es un cáncer de las células plasmáticas que se origina en la médula ósea. Es un cáncer raro, pero no disponemos de cura y solo el 54 % de los pacientes diagnosticados de MM sobreviven más allá de los 5 años.1 La gran mayoría de casos de MM se conocen como MM latente o asintomático, en el que una pequeña población de células plasmáticas aberrantes reside en la médula ósea.2 La mayoría de los modelos de líneas celulares de MM no se derivan del tejido originario, sino de la sangre periférica, lo que plantea dudas sobre hasta qué punto estas líneas reflejan las características de la enfermedad en el entorno hematopoyético original.2 OrigenLa línea celular ANBL-6 se aisló de sangre periférica de una paciente de 67 años que tenía mieloma.3Referencias bibliográficas1. Cancer Statistics: Multiple Myeloma https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/statistics Science 2004; 306(5694): 269-71.2. Leukemia 2020; 34(10): 2754-2765.3. Cancer Res 1993; 53(21): 5320-5327.
Features and Benefits
ANBL-6 es un modelo celular muy representativo del mieloma múltiple.
Storage and Stability
La línea celular de mieloma humano de células plasmáticas ANBL-6 debe conservarse en nitrógeno líquido hasta su uso. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Other Notes
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para utilizar en investigación académica interna según los términos del «acuerdo de uso académico», tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c