Merck
SCC034
Células madre mesenquimatosas humanas (médula ósea)
Human mesenchymal stem cells derived from bone marrow that have a capacity for expansion in vitro while maintaining their potential for differentiation to multiple lineages including adipocytes, osteoblasts and chondrocytes.
Sinónimos:
Human Bone Marrow MSCs, Human Bone Marrow Multipotent Stem Cells, Human MSCs
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell differentiation: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Las células madre mesenquimatosas, también conocidas como células del estroma de la médula, se definen como una población autorrenovable de células progenitoras multipotentes adherentes derivadas de la médula ósea con la capacidad de diferenciarse en varios linajes de células mesenquimatosas. En cultivos in vitro definidos, se ha demostrado que las células madre mesenquimatosas se diferencian fácilmente en células específicas de linaje que forman huesos, cartílagos, grasas, tendones y tejidos musculares.
Las células madre mesenquimatosas humanas (médula ósea) de EMD Millipore se aíslan de médula ósea humana sana y se crioconservanen P2 para asegurar un fenotipo óptimo y la más alta viabilidad y eficacia de la siembra en placa. Estas células proliferan como una monocapa celular adherente y han demostrado una fuerte capacidad de expansión in vitro, manteniendo su potencial de diferenciación en diversos linajes, como adipocitos, osteoblastos y condrocitos.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Biochem/physiol Actions
Células madre mesenquimatosas
Preparation Note
Las células madre mesenquimatosas humanas (médula ósea) deben conservarse en nitrógeno líquido. Están garantizadas como mínimo 3 duplicaciones de la población de las células sin afectación significativa de la expresión de los marcadores de superficie celular y el potencial de diferenciación.
Analysis Note
- Cada vial contiene al menos 1X10⁶ células viables en P2.
- La viabilidad celular es superior al 75 % cuando se descongelan y las células pueden cultivarse durante al menos 3 duplicaciones de la población después del deshielo inicial.
- Los donantes de médula ósea dieron negativo para VIH, hepatitis B y hepatitis C.
- Cariotipo aparentemente normal según el análisis citogenético.
- Las células fueron negativas para la contaminación por micoplasma.
Other Notes
1X106 células madre mesenquimatosas viables de médula ósea humana
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/restrictedcelluse. This product may not be: re-engineered or copied; used to make derivatives, modifications or functional equivalents; used to obtain patents or other IP claiming use of the product; used to develop, test, or manufacturer a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact [email protected].
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
We have collaborated with Plasticell Ltd. to develop OsteoMAX-XF™, a novel, serum-free, xeno-free, differentiation medium for the generation of osteoblasts from human MSCs. This medium may be particularly suitable for drug discovery and clinical development. By screening roughly 3,500 combinations of serum and xeno-free media, we discovered a remarkably efficient, fully defined, reproducible medium to promote the differentiation of hMSCs into osteoblasts, offering an excellent, cost effective method to produce large amounts of human bone cells for multiple applications.
Iriczalli Cruz-Maya et al.
Polymers, 12(8) (2020-07-31)
Electrospinning is the leading technology to fabricate fibrous scaffolds that mimic the architecture of the extracellular matrix of natural tissues. In order to improve the biological response, a consolidated trend involves the blending of synthetic polymers with natural proteins to
Ramona Orlacchio et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 27(7) (2022-04-13)
Poly-L-lactic acid (PLLA) aerogel-based scaffolds were obtained from physical PLLA gels containing cyclopentanone (CPO) or methyl benzoate (BzOMe) molecules. An innovative single step method of solvent extraction, using supercritical CO2, was used to achieve cylindrical monolithic aerogels. The pore distribution
Iriczalli Cruz-Maya et al.
Journal of functional biomaterials, 14(1) (2023-01-21)
In the last decade, alginate-based microgels have gained relevant interest as three-dimensional analogues of extracellular matrix, being able to support cell growth and functions. In this study, core-shell microgels were fabricated by self-polymerization of dopamine (DA) molecules under mild oxidation
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SCC03404053252609992