Merck
SC50FL025
Accesorio de embudo Steriflip no estéril
50 mL process volume, for sterile centrifuge tube top filter unit
Sinónimos:
tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031613
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 25 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
Steriflip®
packaging
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
funnel capacity
50 mL
fitting
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube, inlet funnel
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Application
Para uso exclusivo en investigación.
Biochem/physiol Actions
Vacío
Physical form
Código de colores: Natural
Legal Information
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13