Documentos clave
QTUM00ICP
Milli-Q
Cartucho purificador Quantum® ICP
For Milli-Q® Element (2001-2009) and Q-POD® Element purification units connected to ultrapure feed water
Sinónimos:
Cartucho de ultrapurificación Quantum®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene and polyethylene
Nivel de calidad
Características
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Quantum®
resistividad
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
<10 ppb
capacidad
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
compatibilidad
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El cartucho de ultrafiltración Quantum® ICP está validado para lograr una calidad de agua adecuada para el análisis de trazas (ppt o sub-ppt) a partir de un suministro de agua ultrapura. El dispositivo compacto proporciona un acceso cómodo y eficaz al agua ultrapura recién purificada procedente de los sistemas Milli-Q® Element (2001-2009) y Q-POD® Element. El cartucho está fabricado con materiales limpios y de gran pureza para reducir al mínimo la lixiviación de contaminantes extraíbles. Cartucho de ultrafiltración Quantum® ICP para su uso con los sistemas Milli-Q® Element (2001-2009) y Q-POD® Element.
Aplicación
Este cartucho de ultrapurificación está diseñado específicamente para el análisis de trazas y ultratrazas (ICP-MS, GF-AAS, IC).
Características y beneficios
  • Fungible Milli-Q® original para sustitución del cartucho de ultrafiltración QTUM00ICP - Quantum® ICP.
  • Destinado al análisis de trazas (ppt o sub-ppt).
  • Certificado de calidad disponible en línea.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  8. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.