Documentos
PXVVPPC50
Millipore
Casete Pellicon® XL con membrana Durapore®
filtration area 50 cm2, pore size 0.1 μm
Sinónimos:
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.1 μm 50cm2
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Quality Level
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Casete
Código del filtro: VVPP
Tipo de filtro: Microfiltración
Features and Benefits
Pantalla tipo C (pantalla gruesa)
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c