Merck
PXB030A50
Pellicon® XL Cassette with BIOMAX Membrane
filtration area 50 cm², NMWCO 30 kDa
Sinónimos:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 30 kDa 0.005 m2, Pellicon® XL Cassette with Biomax® Membrane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104903
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Placa Pellicon® XL con membrana Biomax®, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
product line
Pellicon®
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Biomax®
pore size
30 kDa NMWCO
pH
1 –14
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Casete
Código del filtro: Biomax 30
Tipo de filtro: Ultrafiltración
Features and Benefits
Pantalla tipo A (pantalla estrecha)
Packaging
Humedad, conservada
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)