material
clear PET membrane, polystyrene housing
sterility
γ-irradiated, sterile
feature
2x106 pores/cm2
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
37 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable, immunocytochemistry: suitable
H
15.5 mm
diam.
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
insert working volume
0.4 mL
size
12 wells
surface area
1.1 cm2
color
clear membrane, transparent membrane
pore size
1.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
En las placas de cultivo tisular de plástico, las células solo pueden acceder a los medios desde sus lados apicales, pero en las plaquitas Millicell® para cultivo de tejidos, las células pueden acceder a los medios desde sus lados apical y basolateral. Como consecuencia, el crecimiento, la estructura y la función celulares imitan mucho mejor lo que ocurre in vivo.
El diseño de la plaquita con bridas permite suspenderla dentro del pocillo de la placa de cultivo y permite acceder a ambos lados de la monocapa celular. Los espacios que quedan entre los tres brazos que sobresalen facilitan el pipeteo entre el exterior de la plaquita y el pocillo de la placa de cultivo.
Sustituto de MCRP12H48
Application
- Proliferación celular
- Receptores de superficie celular
- Cocultivo
- Crecimiento de células epiteliales
- Capas nutritivas
- Detección fluorescente/inmunohistoquímica
- Fertilización in vitro
- Toxicología in vitro
- Fijación microbiana
- Microscopia de contraste de fase
- Secreciones de proteínas polarizadas
- Captación polarizada Transporte/permeabilidad
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plaquitas colgantes para cultivo celular de 12 pocillos Millicell®