PCYTMG-23K-13PX
Panel de microesferas magnéticas de citocinas/quimiocinas porcinas MILLIPLEX® - Ensayo múltiple de inmunología
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in porcine serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
luminex porcine cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex porcine pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore porcine inflammation multiplex kit, porcine interleukin immunoassay panel
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
species reactivity
pig
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 92-103%
standard curve range: 0.005-20 ng/mL
(IL-1α)
standard curve range: 0.012-50 ng/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(GM-CSF, IL-1ra, IL-2, IL-6, IL-10, IL-12, IL-18 & TNFα)
standard curve range: 0.061-250 ng/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.122-500 ng/mL
(IFNγ & IL-1β)
technique(s)
multiplexing: suitable
compatibility
configured for Premixed
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
El panel MILLIPLEX® de citocinas/quimiocinas porcinas puede utilizarse para la cuantificación simultánea de todos los analitos siguientes en lisados tisualres y celulares porcinos, y en muestras de sobrenadante de cultivo y de suero o plasma: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1ra, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18 y TNFα. Este kit tiene un formato de 96 pocillos, contiene un cóctel estándar liofilizado, dos controles de calidad de ensayo internos y puede medir hasta 38 muestras por duplicado.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Specificity
Application
- Analitos: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12, IL-18, TNF-α
- Tipo de muestra recomendado: suero, plasma o sobrenadante o lisado de cultivo celular o de tejidos
- Dilución recomendada de la muestra: 25 μl por pocillo de suero o plasma no diluido; las muestras de cultivo celular o tisular pueden requerir dilución en el medio de control adecuado
- NOTA: quizá se necesite una centrifugación y atención añdidas para muestras con un contenido de lípidos extremadamente elevado.
- Tiempo de ejecución del ensayo: Durante la noche (16-18 horas) a 2-8°C
- Categoría de investigación: Inflamación e inmunología
Packaging
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class