Merck
P3C010C10
Millipore
Placa Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
filtration area 1.14 m2, NMWCO 10 kDa
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 10 kDa Membrane, C screen, 1.14 m2
About This Item
UNSPSC Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
material
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Quality Level
feature
holdup volume 170 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
H
3.8 cm (1.51 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
filtration area
1.14 m2
membrane area
1.14 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
10 kDa NMWCO
pH
2-13
General description
Los dispositivos de filtración Pellicon® 3 son casetes avanzadas de gran rendimiento ideales para las concentraciones actuales más elevadas de anticuerpos terapéuticos, así como para los procesos de filtración más exigentes que requieren presiones de funcionamiento, temperaturas y regímenes de limpieza cáusticos más altos.
La casete Pellicon® 3 con membrana Ultracel® está diseñada para la filtración de proteínas terapéuticas (como anticuerpos monoclonales) y proteínas recombinantes y no recombinantes.
Este dispositivo de ultrafiltración P3C010C10 Pellicon® 3 se caracteriza por un tamaño de poro de NMWCO de 10 kDa, una superficie de filtración de 1,14 m2, una membrana PLCGC y dimensiones de 2,4 cm (Al) x 17,8 cm (An) x 20,6 cm (L).
Features and Benefits
  • Robustas y fiables: ideales para los procesos de filtración más exigentes de hoy en día
  • Alto rendimiento: producen una excelente resolución, rendimientos y resistencia a la contrapresión
  • Recuperación óptima del producto gracias a la probada tecnología de membrana
  • Tecnología libre de huecos: membranas sin huecos de última generación resuelven prácticamente cualquier desafío de separación
  • Adhesión superior, sin defectos: Ultracel® utiliza membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso
  • Fabricación automatizada: ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
  • Cuidado e instalación fáciles: fácil de instalar y mantener
Other Notes
Estos productos se fabrican en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación.
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1