P3C005C01
Casete Pellicon® 3 con membrana ULTRACEL® 5 kDa, rejilla C, 0,11 m2
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
Productos recomendados
Materiales
polypropylene cap (end cap)
Nivel de calidad
Línea del producto
Pellicon®
técnicas
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable
Altura
2.3 cm (0.9 in.)
Longitud
20.6 cm (8.1 in.)
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1