P3B010A10
Placa Pellicon® 3 con membrana Biomax®
10kDa, A Screen, 1.14 m2
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 10 kDa Membrane, A screen, 1.14 m2
About This Item
Productos recomendados
material
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Quality Level
feature
holdup volume 134 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
H
3.8 cm (1.51 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
membrane nominal area
1.14 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax® (Membrane)
pore size
10 kDa NMWCO
pH
1-14
Categorías relacionadas
General description
La casete Pellicon® 3 con membrana Biomax® es perfecta para la filtración de anticuerpos monoclonales y disoluciones que contienen albúmina, hormonas, vacunas y factores de crecimiento.
Este dispositivo de ultrafiltración P3B030A05 Pellicon® 3 se caracteriza por un tamaño de poro de NMWCO de 10 kDa, una membrana Biomax® 10 y unas dimensiones de 3,8 cm (A) x 17,8 cm (An) x 20,6 cm (L).
Features and Benefits
- Robustas y fiables: ideales para los procesos de filtración más exigentes de hoy en día
- Alto rendimiento: producen una excelente resolución, rendimientos y resistencia a la contrapresión
- Recuperación óptima del producto gracias a la probada tecnología de membrana
- Tecnología libre de huecos: membranas sin huecos de última generación resuelven prácticamente cualquier desafío de separación
- Adhesión superior, sin defectos: Ultracel® utiliza membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso
- Fabricación automatizada: ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
- Cuidado e instalación fáciles: fácil de instalar y mantener
Other Notes
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c