Documentos clave
NY6004700
Millipore
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 60,0 μm
greener alternative
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de malla de nailon
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
Nylon membrane
plain filter
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
50 μm
tamaño de poro
41 % porosity
60.0 μm pore size
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: NY60
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos: 1) Membrana de filtración de nailon con tamaños de poro que van desde 0,20 hasta 1,2 µm, y 2) Filtros de malla tejida con aperturas de la malla comprendidas entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponibles
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Tipo de filtro: Filtro de malla
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicación
  • Recolección de algas y células
  • Análisis de partículas
  • Filtración de partículas grandes
  • Toxicología y cribado farmacológico en C. elegans y pez cebra
  • Filtro de fondo para sistemas de obtención de imágenes de partículas
  • Prefiltración de solventes
Supervisión de pintura
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13