Documentos clave
NXF-00
Millipore
Natrix® Q Micro
Sinónimos:
Natrix® Adsorbente membrana Q
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
material
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
description
Natrix® Q Micro
product line
Natrix®
packaging
pack of 10 × 0.2 mL (devices)
parameter
1-5 mL/min flow rate
75 psi max. pressure
pore size
0.4 μm pore size
fitting
female inlet and outlet (luer)
application(s)
pharmaceutical
separation technique
strong anion exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula de hoja plana
La membrana Natrix® Q Micro (0,2 ml) es un modelo de laboratorio a escala reducida para propósitos de cribado, para ajustar las condiciones de amortiguación y evaluar los parámetros de carga antes de pasar a la fabricación a pequeña escala o comercial.
Application
Cromatografía
Biochem/physiol Actions
Purificación de biomoléculas mediante cromatografía de intercambio aniónico
Features and Benefits
El revolucionario polímero macroporoso de la membrana de cromatografía Natrix® Q contiene una alta densidad de sitios de unión de aminas cuaternarias que permiten una rápida transferencia de masa, brindando una elevada capacidad de unión incluso a caudales rápidos. La combinación de rendimiento y velocidad en un formato de dispositivo «enchufar y listo» de un solo uso permite soluciones escalables y de bajo riesgo para la purificación eficiente de biomoléculas.
Packaging
Cartón, 10/envase
Legal Information
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Ver todo