Merck
NM0045
Engarzadora a pilas NovaSeal
AC/DC input 220 V / 240 V AC, UK plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
Sinónimos:
NovaSeal Electrical Crimping Tool
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Engarzadora a pilas NovaSeal
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
NM004504054839079306