Documentos clave
NM0043
Millipore
Engarzadora a pilas NovaSeal
AC/DC input 100 V / 120 V AC, US/Japan plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
Sinónimos:
NovaSeal Electrical Crimping Tool
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
NovaSeal
compatibilidad
for use with NovaSeal pinch pipes
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable