Saltar a
MXSMC0120
Casete Milliflex con medios de cultivo sólidos
Empty Milliflex Cassettes to be filled with solid media
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116129
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
polypropylene , styrene-acrylonitrile (SAN)
sterility
sterile
form
plate (solid agar)
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Las casetes Milliflex® son placas de plástico vacías diseñadas para ser dispensadas con medios a base de agar. Deben utilizarse con el sistema Milliflex® o Milliflex Oasis® para realizar análisis cómodos, rápidos y fiables del grado de contaminación microbiológica. El diseño de la placa contribuye a agilizar la secuencia de trabajo de los análisis de contaminación microbiológica con garantía de calidad y evitando riesgos de contaminación exógena. Cada placa consiste en un conjunto de tres piezas para dispensar 10 ml de medios. La placa está esterilizada y viene en envases de 120 unidades.
Application
La placa de medios sólidos vaca Milliflex® se utiliza en los análisis del grado de contaminación microbiológica y en análisis microbiológicos generales del agua. Se utiliza mucho en la industria farmacéutica, cosmética y de bebidas
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MXLMC0120MXSMKFS48MXSMPCA48
description
Empty Milliflex Cassettes to be filled with solid media
description
For bioburden and water analysis with the Milliflex® system
description
KF Streptococcus Agar, for fecal bacteria: Streptococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
Plate Count Agar, for aerobic bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
form
plate (solid agar)
form
plate (liquid agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring, bioburden testing
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)