Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro Pod, X0SP, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Quality Segment
material
acrylic , polypropylene , silica filter aid
description
Secondary clarification following primary clarification or primary clarification depth filter.
product line
EMPROVE® Filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward), 50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
H
12.5 in. (32 cm) , 317 mm
L
24.2 in. (62 cm)
depth
2.8 in. (7.1 cm)
filtration area
0.55 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water)
filter grade
X0SP
General description
Application
Features and Benefits
- Reduce TOC extractables and pre-use flush volume requirements by 50%
- No beta glucans to interfere with limulous amoebocyte lysate (LAL) testing for bacterial endotoxins
- Lot to lot consistency for successful development and implementation of robust clarification processes
Depth filter media formulation & design
- Provide as much as two times the filtration capacity with equivalent filter retention properties over commercial DE-based benchmarks
- Improved HCP impurity clearance
Disposable Pod device
- Flexible, modular format offers scalability from 5 to 12,000 liters or more
- Robust device format; easy to use and set up
Preparation Note
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 min @ 123 ºC. Filtration performance may be impacted post autoclave. Recommended for post use decontamination only.
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro Pod
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia