MX0HC054H1
Filtro de profundidad Millistak+® Pod
X0HC, cellulose, filtration area 0.054 m2, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de profundidad Millistak+ Pod, series de medios X0HC, superficie 0,054 m2, 1/4 pulgada, conexión en espiga
About This Item
Productos recomendados
material
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Quality Level
description
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
filtration area
0.054 m2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
19.34 – 53.2 μS/cm
filter grade
X0HC
shipped in
ambient
General description
Esta gama de medios X0HC ofrece un rendimiento óptimo a través de una matriz de densidad de gradiente, ideal para la clarificación secundaria después de la filtración en profundidad o la centrifugación. También puede utilizarse en los pasos de procesamiento finales para proteger las columnas de cromatografía. Aplicaciones. Los filtros Millistak+® Pod están disponibles en tres series distintas de calidad de los medios para satisfacer sus requisitos específicos: DE, CE y HC.
El sistema Millistak+® Pod es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria, como cultivos celulares, levaduras y lisados de E. coli poscentrifugación, repliegues de E. coli, medios, vacunas, proteínas plasmáticas y sueros.
Fáciles de usar
Con el diseño compacto y modular de nuestro nuevo sistema Millistak+® Pod, puede aumentar la productividad y acortar el tiempo de los ciclos.
La instalación y la configuración del sistema Pod es sencilla y directa. El diseño único de los adaptadores y los distribuidores desechables facilita la conexión de los filtros Pod al resto de las operaciones de la unidad en el proceso. La naturaleza autónoma y desechable del sistema protege a los técnicos de la exposición a riesgos biológicos y elimina los requisitos de mantenimiento, así como de validación de la limpieza.
Features and Benefits
- Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
- Amplia gama de tipos de medios ofrecida en productos de una o varias capas
- Los medios de doble acción Millistak+® HC mejoran la prefiltración y comprimen la clarificación
- Formato flexible y modular que ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 litros o más
- El diseño desechable patentado elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
- Los filtros de Pod independientes protegen a los técnicos de la exposición a peligros biológicos
- La construcción robusta es fácil de usar y configurar
- Su menor tamaño facilita el uso en espacios reducidos
Specifications
Preparation Note
1 ciclo de 60 min en autoclave a 123 ºC
Legal Information
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c