MWTC
Minicasete de transferencia húmeda mPAGE®
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
About This Item
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
General description
La casete de transferencia húmeda mPAGE® Mini, es una pieza de repuesto del sistema de transferencia húmeda mPAGE® Mini (MWTS).
El sistema de transferencia húmeda mPAGE Mini (MWTS) admite dos casetes portageles para la transferencia electroforética de proteínas de minigeles a membranas de transferencia de PVDF o nitrocelulosa utilizando el tampón de transferencia mPAGE® o un tampón de transferencia compatible.
El sistema de transferencia húmeda mPAGE Mini (MWTS) admite dos casetes portageles para la transferencia electroforética de proteínas de minigeles a membranas de transferencia de PVDF o nitrocelulosa utilizando el tampón de transferencia mPAGE® o un tampón de transferencia compatible.
Compatibility
Compatible con el sistema de transferencia húmeda mPAGE® Mini.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany