Merck
MSP010063
Placa de Petri Petri-Pad esterilizada con EO
Petridish with Petri-Pad for m-ColiBlue 24 broth application
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122101
NACRES:
NB.14
eCl@ss:
32030209
Material:
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
Sterility:
(Sterilization; ethylene oxide treated)
Diam.:
47 mm
Packaging:
pkg of 150 ×
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
sterility
(Sterilization; ethylene oxide treated)
packaging
pkg of 150 ×
diam.
47 mm
input
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type dairy
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
environmental
environmental (monitoring)
food and beverages
shipped in
ambient
General description
La placa de Petri Petri-Pad es una placa de Petri esterilizada de 47 mm para utilizar con medio agar sólido. Las placas preesterilizadas desechables de 47 mm precargadas con almohadillas absorbentes esterilizadas eliminan el costo de mano de obra de la carga manual de las almohadillas y minimizan la contaminación. El caldo m-ColiBlue24 permite la detección simultánea de bacterias coliformes totales y Escherichia coli (E. coli) en 24 horas. Un indicador enzimático presente en el medio hace que las colonias de coliformes totales no fecales que crezcan en el medio m-ColiBlue24 sean rojas, mientras que las colonias de E. coli (coliformes fecales) son azules. La selectividad del indicador enzimático elimina la necesidad de confirmación.
Application
Placa de Petri con Petri-Pad para medio m-ColiBlue24 se utiliza en la detección de bacterias coliformes totales en cerveza, agua embotellada, sidra, bebidas deportivas, vino, etc.