MSP010013
Durapore® 0,22 µm hidrófila/hidrófoba, cápsula Millipak® Barrier 200
Millipak® Barrier 200
Sinónimos:
Durapore Millipak Barrier 200, 0.22 μm, Hydrophobic/Hydrophilic, TC/TC
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF
Quality Level
description
hydrophobic/hydrophilic
sterility
irradiated
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Millipak® Barrier 200
feature
hydrophilic
hydrophobic
manufacturer/tradename
Durapore®
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
6.1 in.
W
3.0 in.
filtration area
1000 cm2
inlet connection diam.
1.5 in.
outlet connection diam.
1.5 in.
impurities
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
- Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Analysis Note
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.