Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
description
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.22 um pore size Hydrophilic PVDF membrane for Receptor/Ligand Binding Assays, Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays & Bead-based Assays.
sterility
sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation), bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, low protein binding filtration: suitable, receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
127.8 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Application
- en cribado de solubilidad y redisolución de alto rendimiento para purificación de anticuerpos mediante precipitación combinada de PEG y cloruro de zinc[1]
- para filtrar cultivos de Prochlorococcus para medición del peróxido de hidrógeno
- y para filtrar la muestra extraída para análisis de espectrometría[2]
Features and Benefits
- Las placas de filtración HTS se han desarrollado específicamente para su uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas.
- Los laterales rígidos mejoran la manipulación y se proporcionan amplias superficies para etiquetas de código de barras.
- Los pocillos se precintan individualmente para evitar interferencias durante la incubación, y el desagüe inferior puede quitarse para acceder a los filtros.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® |
| material Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, clear acrylic plate | material Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, polystyrene | material Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells | material Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| binding type low binding surface | binding type low binding surface | binding type low binding surface | binding type low binding surface |
| well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Placa de 96 pocillos Multiscreen®, membrana de PVDF hidrófila