Merck
MPVL20CA3
Millipak® 200 Capsule Media: Durapore® 0.1 µm
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 9/16 in. Hose Barb Outlet: 9/16 in. Hose Barb
Sinónimos:
Gamma Compatible Millipak -200 Filter Unit 0.1 μm 9/16 in. HB/HB, Durapore® 0.1 µm, Millipak® Capsule
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151806
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Durapore® 0,1 µm, Cápsula Millipak®, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 9/16 in. Hose Barb Outlet: 9/16 in. Hose Barb
material
PVDF vent cap, polycarbonate support, polycarbonate housing, PVDF membrane
Quality Segment
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
x-ray compatible
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
6.0 in.
W
3.0 in.
filter diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
1000 cm2
inlet connection diam.
9/16 in.
outlet connection diam.
9/16 in.
impurities
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm
bubble point
≥70 psi (4830 mbar), air with water at 23 °C
fitting
14 mm (9/16 in.) inlet hose barb, 14 mm (9/16 in.) outlet hose barb
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
3 ciclos de 90 min en autoclave a 123°C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥200 ml agua de
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Retención bacteriana
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)