Unfortunately, no, the mPAGE Bis-Tris Precast Gels are designed to work exclusively with MOPS or MES running buffer. Tris-glycine running buffers are typically used with SDS-PAGE gels. Please see the link below to review a 12.5% SDS-PAGE precast gel product option:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/ge80126101
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Gel premoldeado Bis-Tris al 4-20 % mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 12 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
60 μL
well wells
12 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
- Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
- Carga de hasta 60 μl de muestra/pocillo
- Tiempo de ejecución típico 30 min (MES, 180V) o 34 min (MOPS, 200V)
- Junta inversa cuando se utiliza con sistemas Bio-Rad Mini-PROTEAN
- Utilice adaptador (MPTA) con XCell SureLock y otros sistemas compatibles
Inmunoelectrotransferencia (western blot)
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well | description L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well | description L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well | description L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well |
| compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System |
| cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm |
| well maximum volume 60 μL | well maximum volume 80 μL | well maximum volume 60 μL | well maximum volume 40 μL |
| gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm |
| shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gel premoldeado Bis-Tris al 4-20 % mPAGE®
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Hi, is this precasted gel compatible with Bio-Rads standard running buffer (tris-glycine)? If no, do you have any precasted gels that are compatible with Bio-Rads standard running buffer?
1 answer-