Merck
MMSANKIT1
Kit de higienización MILLIFLEX OASIS® FLOW
for use with Milliflex Oasis® pumps
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pack of 1 kit
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® pumps
shipped in
ambient
General description
El cabezal de desinfección MILLIFLEX OASIS® permite desinfectar toda la bomba de una vez. El cabezal de desinfección puede esterilizarse en autoclave a 121°C durante un máximo de 30 min o a 134°C durante 15 minutos. Este cabezal de desinfección es un sistema que permite limpiar con eficacia el interior de la bomba MILLIFLEX OASIS®.
Application
La bomba de filtración MILLIFLEX OASIS® encuentra su aplicación en los análisis del grado de contaminación microbiana y el control del agua de la cerveza, el agua embotellada, los cosméticos y el análisis de productos farmacéuticos
Legal Information
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany