MLID1
mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
Sinónimos:
electroporesis lid, lid with power cables
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
100 watts (maximum power limit)
300 V (maximum voltage limit)
envase
pkg of 1 pack
Parámetros
70 °C ambient temp. limit
técnicas
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Descripción general
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Compatibilidad
Protocolos
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.
Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.