MIXJ1000L102
Mobius® 1000L Mixer Carrier
jacketed
Sinónimos:
Mobius 1000L mixer carrier, jacketed
About This Item
Productos recomendados
Materiales
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nivel de calidad
Parámetros
4-40 °C temperature
Altura
177.1 cm (69.7 in.)
Anchura
136.8 cm (53.9 in.)
Profundidad
124.5 cm (49 in.)
peso
544 kg (1200 lb)
Categorías relacionadas
Información legal
Para utilizar con