MISP00013
Tapa de repuesto protectora Microfil®
For use with Microfil® filtration systems
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Microfil®
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibility
for use with Microfil® filtration systems
shipped in
ambient
General description
La tapa protectora de repuesto es una pieza de repuesto añadida del sistema de filtración Microfil®. El sistema de filtración Microfil® es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. La tapa protectora de repuesto se utiliza solo durante el transporte para mantener la frita en su lugar.
Application
La tapa protectora de repuesto es otro accesorio del sistema de filtración Microfil® utilizado en análisis microbiológicos generales de cerveza, agua embotellada, productos farmacéuticos, análisis medioambientales, pruebas de biocarga y control del agua.
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany