MISP00006
Kit de piezas de repuesto de palanca Microfil®
For use with Microfil® filtration system
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Microfil®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibility
for use with Microfil® filtration system
shipped in
ambient
General description
El kit de palancas de repuesto es otro accesorio del sistema de filtración Microfil®. El sistema de filtración Microfil® es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil® asegura un cierre hermético al colector, brindándole soporte sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. El kit de palanca actúa como sistema de apoyo para el funcionamiento eficiente del sistema de filtración.
Application
El kit de palanca de repuesto es otro accesorio del sistema de filtración Microfil® utilizado en análisis microbiológicos generales de cerveza, agua embotellada, productos farmacéuticos, análisis medioambientales, pruebas de biocarga y control del agua.
Components
- Varilla
- Muelle
- Anillo
- Junta
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany