Acerca de este artículo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.4 μm pore size
Material:
plain filter, polycarbonate , polypropylene device, white filter
Capacity:
250 mL
Filter diam.:
47 mm
Manufacturer/tradename:
Microfil® with Isopore
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
plain filter, polycarbonate , polypropylene device, white filter
sterility
non-sterile
feature
easily wetted with water, hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with Isopore
parameter
250 mL sample volume
capacity
250 mL
filter diam.
47 mm
funnel capacity
250 mL
pore size
0.4 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
El sistema de filtración Microfil es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. Estos embudos Microfil de 250 ml listos para usar que vienen con el sistema de filtración de policarbonato de tamaño de poro de 0,4 μm, eliminan la necesidad de lavado y esterilización después de cada prueba, haciendo así que la manipulación del equipo sea más fácil y eficiente para los análisis microbiológicos generales. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil asegura un cierre hermético al colector sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. A diferencia de los portafiltros convencionales, se elimina el sellado incompleto en la interfaz entre la membrana y el embudo resultando en una recuperación uniforme de microorganismos.
Application
Análisis microbiológico general
Estos filtros encuentran aplicación en la clínica y las industrias de cosméticos, medioambiental, de alimentos líquidos y sólidos, y farmacéutica, así como en el control de calidad industrial. Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MIHTTP250 | 04053252440441 |