MF0HC23CL3
Filtro de profundidad Millistak+® en formato μPOD
F0HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Sinónimos:
Millistak+ Depth Filter in Pod format, F0HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
About This Item
Productos recomendados
material
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Quality Level
description
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
H
6.6 cm (2.6 in.)
L
8.9 cm (3.5 in.)
filtration area
0.0023 m2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
21.4 – 42.7 μS/cm
filter grade
F0HC
shipped in
ambient
General description
Esta gama de medios F0HC ofrece un rendimiento óptimo a través de una matriz de densidad de gradiente, ideal para aplicaciones de clarificación secundaria después de la filtración o previas al tratamiento. Los filtros Millistak+® Pod están disponibles en tres series distintas de calidad de los medios para satisfacer sus requisitos específicos: DE, CE y HC.
El sistema Millistak+® Pod es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria, como cultivos celulares, levaduras y lisados de E. coli poscentrifugación, repliegues de E. coli, medios, vacunas, proteínas plasmáticas y sueros.
Fáciles de usar
Con el diseño compacto y modular de nuestro nuevo sistema Millistak+® Pod, puede aumentar la productividad y acortar el tiempo de los ciclos.
La instalación y la configuración del sistema Pod es sencilla y directa. El diseño único de los adaptadores y los distribuidores desechables facilita la conexión de los filtros Pod al resto de las operaciones de la unidad en el proceso. La naturaleza autónoma y desechable del sistema protege a los técnicos de la exposición a riesgos biológicos y elimina los requisitos de mantenimiento, así como de validación de la limpieza.
Application
Features and Benefits
- Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
- Amplia gama de tipos de medios ofrecidos en productos de una y varias capas
- Los medios de doble acción Millistak+ HC mejoran la prefiltración y comprimen la clarificación
- El formato modular flexible ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 l o más
- El diseño desechable patentado elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
- Los filtros de punto de suministro (Pod) independientes protegen a los analistas de la exposición a riesgos biológicos
- La sólida construcción es fácil de usar e instalar
- Su menor tamaño facilita su uso en espacios reducidos
Specifications
Preparation Note
2 ciclos de autoclave de 60 minutos a 123 °C
Legal Information
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c