MCR4010FS1
Filtro de profundidad Millistak+® Pod
CR40, filtration area 1.1 m², Process Scale
Sinónimos:
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 1.1 m 2 surface area, 1/pack
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® Pod, CR40, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Materiales
carbon (active)
cellulose
polypropylene
Nivel de calidad
descripción
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
Altura
32 cm (12.5 in.)
Longitud
62 cm (24.2 in.)
filtración área
1.1 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
1300-1700 ppb
entrada
sample type liquid
conductividad
4.36-4.57 μS/cm at 25 °C (product water)
grado de filtro
CR40
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Nota de preparación
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes @ 123 °C
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13