MC0SP03FS1
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro Pod
C0SP, filtration area 0.33 m², Process Scale
Sinónimos:
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, C0SP media series, 0.33 m 2 surface area
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro Pod, C0SP, filtration area 0.33 m2, hydrophilic
Materiales
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Nivel de calidad
descripción
Primary clarification directly out of the bioreactor
Línea del producto
EMPROVE® Filter
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Altura
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Longitud
24.2 in. (62 cm)
Profundidad
3.2 in. (8.1 cm)
filtración área
0.33 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
conductividad
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
grado de filtro
C0SP
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Reduce TOC extractables and pre-use flush volume requirements by 50%
- No beta glucans to interfere with limulous amoebocyte lysate (LAL) testing for bacterial endotoxins
- Lot to lot consistency for successful development and implementation of robust clarification processes
Depth filter media formulation & design
- Provide as much as two times the filtration capacity with equivalent filter retention properties over commercial DE-based benchmarks
- Improved HCP impurity clearance
Disposable Pod device
- Flexible, modular format offers scalability from 5 to 12,000 liters or more
- Robust device format; easy to use and set up
Especificaciones
Nota de preparación
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 min @ 123 ºC. Filtration performance may be impacted post autoclave. Recommended for post use decontamination only.
Nota de análisis
Información legal
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.