Documentos clave
MAWP037P0
Millipore
Indicador de contaminación de líquidos, 37 mm, ésteres mezclados de celulosa, 0,8 µm, blanco, con almohadilla
Colorimetric particle monitoring
Sinónimos:
Fluid monitors
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cellulose (thick pad)
clear Tenite plastic (housing)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene (plugs)
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
diám. del filtro
37 mm
filtración área
9 cm2
tamaño de poro
0.8 μm pore size
Adaptador
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
aplicaciones
industrial qc
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los indicadores de análisis de contaminación de líquidos son portafiltros de plástico transparentes y desechables Tenite, premontados con ésteres mezclados de membranas de celulosa y almohadillas celulósicas absorbentes. El filtro está sellado entre las secciones del indicador con una almohadilla gruesa de celulosa debajo del filtro para distribuir el flujo de muestra uniformemente sobre la superficie del filtro.
Los indicadores tienen un recuento promedio de partículas de fondo marcado en cada paquete. La almohadilla gruesa especial soporta el filtro a elevadas presiones diferenciales.
Para ver los indicadores de líquido de peso equivalente, consulte MAWP037PM.
Componentes (de arriba a abajo):
  • Tapón azul (polietileno)
  • Parte superior del indicador (Tenite)
  • Filtro MF-Millipore de 0,8μm, 37 mm (ésteres mezclados de celulosa)
  • Almohadilla absorbente gruesa, 34 mm (celulosa)
  • Parte inferior del indicador (Tenite)
  • Tapón rojo (polietileno)
Piezas de repuesto
  • AAWP037P0 | Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro de 0,8 μm (Recargas del indicador con almohadillas absorbentes gruesas para control de líquidos)
  • AP30034P0 | Almohadilla absorbente gruesa, 34 mm
  • M000037P0 | Indicador de contaminación de líquidos, vacío
Principio
Filtración al vacío
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2