MATHKSA
Control NEP HKSA- Sistema PyroMAT® MAT
Non-endotoxin pyrogen control of heat killed Staphyloccus aureus for use in monocyte activation test
Sinónimos:
NEP, control NEP
About This Item
Productos recomendados
feature
Non-endotoxin pyrogen control of heat killed Staphyloccus aureus for use in monocyte activation test
Quality Level
packaging
pkg of 1 vial
manufacturer/tradename
PyroMAT®
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
El NEP HKSA control es un preparado de Staphylococcus aureus destruido con calor, suministrado en forma liofilizada. El HKSA es un pirógeno no endotoxina (NEP) que activa el receptor TLR2 de los monocitos y puede utilizarse como control positivo con el sistema PyroMAT® (prueba de activación de monocitos para la detección de pirógenos).
Specificity
Application
Features and Benefits
Storage and Stability
No utilice los viales no abiertos después de la fecha de caducidad
Conserve las alícuotas resuspendidas a -20°C.
Puede encontrar la vida útil de las alícuotas en la ficha técnica
Legal Information
Control
also commonly purchased with this product
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c