Documentos
MABT368
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-troponina T (músculo cardíaco), clon 9C2.1
clone 9C2.1, from mouse
Sinónimos:
Troponin T, cardiac muscle, Cardiac muscle troponin T, cTnT, TnTc
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9C2.1, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNNT2(7139)
General description
La troponina T, músculo cardíaco (UniProt P45379; también conocida como troponina T del músculo cardíaco, cTnT, TnTc) está codificada por el gen TNNT2 (también conocido como CMD1D, CMH2, RCM3) (ID del gen 7139) en humanos. La troponina es un complejo compuesto por tres proteínas reguladoras, la troponina C, la troponina I y la troponina T). La troponina se encuentra en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, donde desempeña un papel integral en la contracción muscular. La troponina T (TnT) es el componente que se une la tropomiosina, mientras que la troponina I (TnI) se une a la actina en los miofilamentos delgados para mantener el complejo actina-tropomiosina en su lugar. Existen tres tipos de TnT tisulares, la troponina esquelética lenta T1 codificada por el gen TNNT1, la troponina cardíaca T2 codificada por el gen TNNT2 y la troponina esquelética rápida T3 codificada por el gen TNNT3.
Specificity
Se prevé que reaccione con las isoformas 1-8 y 10 empalmadas de troponina T humana, así como con las cuatro isoformas empalmadas de troponina T de ratón (isoformas embrionaria, A1, A2 y A3B; UniProt P50752) y con las dos isoformas empalmadas de troponina T de rata (isoformas embrionaria y adultas; UniProt P50753)
Immunogen
Epítopo: interno.
Fragmento interno de troponina T recombinante de músculo cardíaco humano.
application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de un lote representativo detectó la troponina T (músculo cardíaco) en tejido de músculo cardíaco de rata.
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la troponina T utilizando este anticuerpo anti-troponina T (músculo cardíaco), clon 9C2.1, validado para utilizar en Western Blotting, inmunohistoquímica.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cardiaco de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó la troponina T (músculo cardíaco) en 10 µg de lisado de tejido cardíaco de ratón.
Target description
~36 kDa observados. 35,8 kDa (isoforma embrionaria), 35,0 kDa (isoforma A1), 34,5 kDa (isoforma A2) y 34,2 kDa (isoforma A3B) calculadas de las isoformas empalmadas de la troponina T de músculo cardiaco de ratón.
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Matthew L Klos et al.
Biomolecules, 12(10) (2022-10-28)
Beta-hydroxybutyrate (βOHB), along with acetoacetate and acetone, are liver-produced ketone bodies that are increased after fasting or prolonged exercise as an alternative fuel source to glucose. βOHB, as the main circulating ketone body, is not only a G-protein coupled receptor
Yi Sui et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 86-86 (2020-02-28)
Parthenogenetic stem cells (PSCs) are a promising source of regenerated cardiomyocytes; however, their application may be limited without a paternal genome. Insulin-like growth factor-II (IGF-II), a paternally expressed growth hormone, is critical in embryonic differentiation. This study investigated whether forced