Documentos
MABS474
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-GRP78, clon N88
clone N88, from mouse
Sinónimos:
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
N88, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSPA5(3309)
General description
El gen HSPA5 codifica una proteína denominada GRP-78 (proteína de 78 kDa regulada por glucosa) también conocida como BiP (proteína de unión a las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas) o proteína 5 de choque térmico de 70 kDa. Se descubrió originalmente como uno de los conjuntos de genes que eran inducidos por la inanición celular y el estrés, pero ahora se sabe que la GRP-78 codificada por el gen HSPA5 es un miembro importante de la familia de proteínas de choque térmico. La proteína GRP-78 codificada por HSPA5 parece desempeñar un papel en el ensamblaje de complejos proteicos multímeros en el retículo endoplásmico (ER). Su localización celular es la luz del retículo endoplásmico y aparece como una tinción similar a la citoplásmica. La proteína codificada por el HSPA5 es un componente esencial de los procesos de translocación al interior del retículo endoplásmico y también funciona en el transporte retrógrado a través de la membrana del retículo endoplásmico de proteínas incorrectamente plegadas destinadas a ser degradadas por el sistema ubiquitina-proteosoma. La proteína codifica por el HSPA5, si bien se expresa ampliamente en todos los tipos de células en condiciones normales, es particularmente inducida en condiciones de estrés celular, calor o toxinas y en condiciones que llevan a la acumulación de proteínas desplegadas en el retículo endoplásmico.
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la GRP78 humana.
Application
Análisis de ensayo de actividad: Este anticuerpo acelera el crecimiento tumoral en un modelo tumoral Flank de melanoma B16F1 (de Ridder, G., et al (2012). Melanoma Research. 22(3):225-235).
Análisis mediante citometría de flujo: Un lote representativo detectó GRP78 en células B16F1 (de Ridder, G. G., et al (2012). Melanoma Research. 22(3):225-235).
Categoría de investigación
Transmisión de señales
Este anticuerpo anti-GRP78, clon N88, está validado para su uso en inmunoelectrotransferencia, análisis de actividad y citometría de flujo para la detección de la GRP78.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HepG2.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó la GRP78 en 10 µg del lisado de células HeLa.
Target description
~78 kDa observados
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene PBS sin conservantes.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c