MABS2304
Anti-ASGPR sH2a Antibody, clone B9
Sinónimos:
Asialoglycoprotein receptor 2;ASGP-R 2;C-type lectin domain family 4 member H2;Hepatic lectin H2;HL-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
B9, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 35.09 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG3λ
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ASGR2(433)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by ELISA with recombinant human ASGPR protein.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant human ASGPR sH2a protein.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ASGPR sH2a in Immunoprecipitation applications (Benyair, R., et al. (2011). World J Gastroenterol. 17(48):5305-9; Shenkman, M., et al. (2013). J Biol Chem. 288(4):2167-78).
ELISA Analysis: A representative lot detected ASGPR sH2a in ELISA applications (Benyair, R., et al. (2011). World J Gastroenterol. 17(48):5305-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable